68571
Aminomethyl ChemMatrix® resin
0.50-0.70 mmol/g loading (amine)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ChemMatrix®
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Dimensione particelle
100-200 mesh
Capacità
0.50-0.70 mmol/g loading (amine)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.