Documenti fondamentali
685658
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
49-53 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccn1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h4-7H,1-3H3
NSHLHMBABZKJHP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)