684821
1,2-Bis(phenylsulfinyl)ethane palladium(II) acetate
Sinonimo/i:
White catalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[Pd]OC(C)=O.O=S(CCS(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S2.2C2H4O2.Pd/c15-17(13-7-3-1-4-8-13)11-12-18(16)14-9-5-2-6-10-14;2*1-2(3)4;/h1-10H,11-12H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
SNNYSJNYZJXIFE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
The "White catalyst" by Professor M. Christina White enables allylic carbon functionalization, demonstrating exceptional catalytic activity.