Documenti fondamentali
684678
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
97%
Scegli un formato
250 MG
99,80 €
99,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
99,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
99,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
70 °C/7 mmHg
Punto di fusione
60-65 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)C1CC1(F)F
InChI
1S/C4H4F2O2/c5-4(6)1-2(4)3(7)8/h2H,1H2,(H,7,8)
KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)