Key Documents
684287
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H33BN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
150-160 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3
QPYOLSJFOCIOHK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)