Documenti
682276
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H4Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
PM
241.80 by atom % calculation
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Br[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SWJPEBQEEAHIGZ-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3