Documenti fondamentali
683698
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
167-173 °C
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1cc(C)c(NN)c(C)c1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-6-4-7(2)9(11-10)8(3)5-6;/h4-5,11H,10H2,1-3H3;1H
XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)