683515
2-(Boc-aminomethyl)piperidine
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 2-piperidinylmethylcarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
93-97 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCCN1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
DIRUVVRMWMDZAE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3