Documenti
400076
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)palladium(II) chloride
97%
Sinonimo/i:
NSC 153155, NSC 209490, Dichloro(1,2-diaminoethane)palladium, Dichloro(ethylenediamine)palladium(II), Palladium(II) chloride ethylenediamine complex
About This Item
Formula condensata:
Pd(H2NCH2CH2NH2)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.42
Beilstein:
4934132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>278 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pd/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Synthesis of 6-(substituted benzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
  • Sonogashira-coupling reactions
Reactant for:
  • Self-assembly of a ring-in-ring complex
  • Metal binding with glycose phosphates
  • Synthesis of mixed-mtal, mixed-pyrimidine self-assembling metallacalix[n]arenes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3