683183
(Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I)
Umicore, 98%
Sinonimo/i:
Dicarbonyl-acetylacetonato-rhodium(I), (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylrhodium(I) 2,4-pentanedionate, Rh(CO)2acac, Rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst for various carbonylation reactions, silylcarbocyclizations,conjugate additions to enones, carbamoylstannation,and reduction of aromatic nitro compounds
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.