683167
Chiralyst P461
Umicore
Sinonimo/i:
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-rhodium(I) chloride dimer, Di(μ-chloro)bis(norbornadiene)dirhodium(I), 2,5-Norbornadiene-rhodium(I) chloride dimer, Chloro(2,5-norbornadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 2,5-Norbornadiene complex dimer, [Rh(nbd)Cl]2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Rh].Cl[Rh].[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.[CH]3[CH]C4[CH][CH]C3C4
InChI
1S/2C7H8.2ClH.2Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;;/h2*1-4,6-7H,5H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/t2*6-,7+;;;;
RXDWVIOULPVOEO-SEGRDSFWSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.