Documenti fondamentali
683000
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 1-(Boc-amino)-3-cyclopentene-1-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
1-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
86-90 °C
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC=CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO4/c1-13(2,3)19-11(17)15(9-7-8-10-15)16-12(18)20-14(4,5)6/h7-8H,9-10H2,1-6H3,(H,16,18)
CDPAAIMSAXXWQH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)