682322
(R)-N-Diphenylphosphino-N-methyl-[(S)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
≥96%
Sinonimo/i:
(1R)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[(diphenylphosphino)methylamino]ethyl]ferrocene, (R)-Methyl-BoPhoz
Scegli un formato
110,50 €
Prezzo di listino221,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
110,50 €
Prezzo di listino221,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
≥96%
Stato
solid
Punto di fusione
108.7-113.6 °C
Gruppo funzionale
amine
phosphine
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)N(C)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C32H30NP2.C5H5.Fe/c1-26(33(2)35(29-20-11-5-12-21-29)30-22-13-6-14-23-30)31-24-15-25-32(31)34(27-16-7-3-8-17-27)28-18-9-4-10-19-28;1-2-4-5-3-1;/h3-26H,1-2H3;1-5H;/t26-;;/m1../s1
ZIAZHUWEJYUGEO-FBHGDYMESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.