Documenti fondamentali
682152
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C,d3 proline
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5D3H8NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.17
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1+1D3
LWHHAVWYGIBIEU-KQORAOOSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)