Documenti fondamentali
681970
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Carboxy-5-hydroxy-4-pyrone, Comenic acid
Scegli un formato
1 G
154,70 €
5 G
746,00 €
154,70 €
Prezzo di listino221,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
154,70 €
5 G
746,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
154,70 €
Prezzo di listino221,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
284-294 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
ketone
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block for an intramolecular olefin-α-pyrone cycloaddition providing the colchicine ring skeleton.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)