Documenti fondamentali
681768
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4BrCl2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
124-128 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc2cc(Br)ccc2c(Cl)n1
InChI
1S/C9H4BrCl2N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
YRSSIZNHQQNESH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)