Key Documents
681318
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-3-methanol
97%
Sinonimo/i:
N-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
77-81 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CO)C1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-5-9(7-12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Vasopressin1b receptor antagonists
  • CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
  • Amide CCR5 antagonist
  • PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps
  • Human GnRH receptor antagonists
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)