Documenti fondamentali
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline
97%
Sinonimo/i:
(S)-N-Boc-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-L-Pro(4-oxo)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
Punto di fusione
160 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)