Documenti fondamentali
681113
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(Br)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
157-161 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)