Documenti fondamentali
680419
Sigma-Aldrich
4-Brombenzyl-methylether
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5470 (lit.)
P. eboll.
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-15 °C (lit.)
Densità
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
223.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)