Key Documents
680214
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(2-oxoethyl)piperidine
97%
Sinonimo/i:
4-(2-Oxoethyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
38-42 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
PSRHRFNKESVOEL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Selective GPR119 agonists for type II diabetes
Reactant for:
  • α-arylation of aldehydes
  • Enantioselective α-benzylation of aldehydes via photoredox organocatalysis
  • Enantioselective α−triflouromethylation of aldehydes
Building block employed in a synthesis of (S)-quinuclidine-2-carboxylic acid. Substrate used in an enanioselective organo-catalytic α-vinylation reaction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 47, 2515-2515 (2006)
Enantioselective organo-SOMO catalysis: the alpha-vinylation of aldehydes.
Hahn Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(2), 398-399 (2007-12-22)