Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 199,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 677,00 € 575,45 € |
Informazioni su questo articolo
199,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow, H2O: insoluble
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
InChI key
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 100 mg/mL |
| color off-white to tan | color white to off-white | color light yellow | color yellow-white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?