Documenti fondamentali
677884
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methoxypyridine-3-carboxylate
90%
Sinonimo/i:
Methyl 5-methoxy-3-pyridinecarboxylate
About This Item
Formula condensata:
CH3OC5H3NCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
54-59 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cncc(OC)c1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-11-7-3-6(4-9-5-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
JIRJAOSTLIQOCY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)