Documenti fondamentali
55523
Sigma-Aldrich
4-Sulfocalix[4]arene
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
25,26,27,28-Tetrahydroxycalix[4]arene-5,11,17,23-tetrasulfonic acid, Calix[4]arene-4-sulfonic acid
Scegli un formato
250 MG
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
132,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H24O16S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
solid
Impurezze
≤25% water
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)
JFYBCAFLVNKHHG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Sulfocalix[4]arene can be used as a reactant to form an inclusion complex with nedaplatin to increase its solubility, stability, and bioavailability for efficient drug delivery.[1] It can also be used to prepare ruthenium nanoparticles embedded materials, which are used as efficient catalysts for the reduction of toxic ′brilliant yellow′ azo dye.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
New self-assembled material based on Ru nanoparticles and 4-sulfocalix [4] arene as an efficient and recyclable catalyst for reduction of brilliant yellow azo dye in water: a new model catalytic reaction
Rambabu D, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 18(12), 381-381 (2016)
Investigation of the host-guest complexation between 4-sulfocalix[4]arene and nedaplatin for potential use in drug delivery.
Sherif Ashraf Fahmy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 193, 528-536 (2018-01-07)