Documenti
676063
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromobenzophenone
95%
Sinonimo/i:
2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
103-110 °C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves