Documenti fondamentali
675563
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H40F3O3P2RhS
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
136.0-154.7 °C
Stringa SMILE
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2c3ccccc3P4[C@@H](C)CC[C@@H]4C
InChI
1S/C18H28P2.C8H12.CHF3O3S.Rh/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m0.../s1
AKJDLXZYNLUJQJ-KZOFNLLLSA-M
Note legali
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.