Documenti fondamentali
675148
Sigma-Aldrich
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
136-140 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)