117552
o-Tolualdehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Methylbenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
contiene
0.1% Hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. eboll.
199-200 °C (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 20 °C
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde