674583
Silver perchlorate
anhydrous, 97%
Sinonimo/i:
Perchloric acid silver(1+) salt, Silver(1+) perchlorate
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezze
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
486 °C (lit.)
Solubilità
benzene: slightly soluble(lit.)
pyridine: slightly soluble(lit.)
Densità
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF: Investigates the anion exchange dynamics and structural transformations of a silver-based metal-organic framework capturing perchlorate (Colinas et al., 2017).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.