Documenti
8.14325
Sigma-Aldrich
Silver trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Silver trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CAgF3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
220-882-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
356 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3