Documenti fondamentali
673463
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyano-4-methylpyridine, 4-Methyl-2-cyanopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
83-87 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-3-9-7(4-6)5-8/h2-4H,1H3
LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with