673110
Triethylene glycol mono-11-mercaptoundecyl ether
95%
Sinonimo/i:
(11-Mercaptoundecyl)tri(ethylene glycol)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Densità
0.995 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2
FASSFROSROBIBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.