Key Documents
671762
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol
95.0-105.0% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.63
Beilstein:
6116814
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95.0-105.0% (AT)
Forma fisica
solid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)