Documenti fondamentali
670766
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
97%
Sinonimo/i:
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.30
Beilstein:
7745537
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.5%
97%
Stato
solid
Purezza ottica
ee: ≥99.0%
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-/m0/s1
AKVIZYGPJIWKOS-IUCAKERBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)