670650
(1R,2R)-trans-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
97%
Sinonimo/i:
(1R)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclohexane
Saggio
≥96.5%
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D -26±2°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: ≥99.0%
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-/m1/s1
AKVIZYGPJIWKOS-RKDXNWHRSA-N
Applicazioni
- An organocatalyst in the intramolecular desymmetrization of cyclohexanones to yield 2-azabicyclo[3.3.1]nonane.
- A starting material in the synthesis of a chiral nickel catalyst applicable for the Michael addition reaction of 1,3-dicarbonyl compounds to yield nitroalkenes.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges