670111
D-Prolinamide
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(R)-Pyrrolidine-2-carboxamide
Saggio
≥99.0% (NT)
Attività ottica
[α]/D +110±3°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
101-103 °C
Stringa SMILE
NC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1
VLJNHYLEOZPXFW-SCSAIBSYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)