668443
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]ethane
kanata purity
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
67-72 °C
Stringa SMILE
CC([C@@H]1P(CCP2[C@@H](C(C)C)CC[C@@H]2C(C)C)[C@@H](C(C)C)CC1)C
InChI
1S/C22H44P2/c1-15(2)19-9-10-20(16(3)4)23(19)13-14-24-21(17(5)6)11-12-22(24)18(7)8/h15-22H,9-14H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1
IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.