Key Documents
666947
Sigma-Aldrich
4-[4′-(3-Pentyloxy)-phenyl]-phenylboronsäure
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2CHO(C6H5)(C6H5)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-121 °C
Stringa SMILE
OB(C1=CC=C(C2=CC=C(OC(CC)CC)C=C2)C=C1)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-3-16(4-2)21-17-11-7-14(8-12-17)13-5-9-15(10-6-13)18(19)20/h5-12,16,19-20H,3-4H2,1-2H3
BXIFXXIJBZDWRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)