Documenti fondamentali
666718
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Octanol
97%
Scegli un formato
25 G
60,00 €
60,00 €
Prezzo di listino120,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
60,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
60,00 €
Prezzo di listino120,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426
P. ebollizione
174-176 °C
Densità
0.819 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCC[C@@H](O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)