Documenti fondamentali
557986
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Decanol
97%, optical purity97% (ee) (HPLC)
Scegli un formato
1 G
118,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
118,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform
Purezza ottica
97% (ee) (HPLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4340 (lit.)
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1
ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N
Applicazioni
(R)-(−)-2-Decanol can be used as a chiral inductor in photoelectrocyclization of tropolone methyl ether.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enhanced stereoselectivity in photoelectrocyclization of tropolone ethers via confinement in chiral inductor-modified lyotropic liquid crystals
Lv F, et al.
Organic Letters, 10(16), 3473-3476 (2008)