Documenti fondamentali
666270
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
90%
Sinonimo/i:
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.374
P. ebollizione
50 °C/0.2 mmHg
Densità
1.345 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)