Documenti fondamentali
666130
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
115-119 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H](N)CO
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(13)8-14/h4-7,11,14H,8,13H2,1-3H3/t11-/m1/s1
TXUFIGBVDCUITR-LLVKDONJSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)