Documenti fondamentali
665207
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ethane
kanata purity
Sinonimo/i:
(S,S)-Me-BPE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.535
P. eboll.
64-67 °C/0.06 mmHg
Densità
0.938 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@H](C)P1CCP2[C@@H](C)CC[C@@H]2C
InChI
1S/C14H28P2/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4/h11-14H,5-10H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
IRCDUOCGSIGEAI-XUXIUFHCSA-N
Note legali
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.