Key Documents
665169
Sigma-Aldrich
trans-1-Penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
E-2-(1-Pentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441
P. eboll.
110-111 °C/28 mmHg
Densità
0.884 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)