Documenti
664987
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine]ruthenium(II)
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H48Cl2N2P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
247-263 °C
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
InChI
1S/2C10H24NP.2ClH.Ru/c2*1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;;;/h2*7-8,11H2,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Aminophosphine Ligands