10452
Ruthenium(III) chloride trihydrate
technical
Sinonimo/i:
Ruthenium trichloride trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.O.O.Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.3H2O.Ru/h3*1H;3*1H2;/q;;;;;;+3/p-3
ZTWIEIFKPFJRLV-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
- Precursor for the hydroamidation of terminalalkynes.
- For the hydrolysis of 4-nitrobenzonitrile to 4-nitrobenzamide in the presence of 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane.
- For the oxidation of thioethers to sulfones in the presence of sodium periodate and acetonitrile.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges