Documenti fondamentali
663581
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-fluoro-2′-hydroxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrFO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-91 °C
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
QFYYHGPQMZTLRB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)