Documenti
663409
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
139-143 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O3/c14-10(15)7-6-9-12-13-11(16-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,14,15)
CUYMDSTYUZAYFH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3