Documenti fondamentali
662941
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenedicarbonyl dichloride
97%
Sinonimo/i:
2,5-Bis(chlorocarbonyl)thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
150-152 °C/11 mmHg
Punto di fusione
43-47 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(s1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2S/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
UCRQTPGCFCBLOX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block for the synthesis of chiral bis-oxazoline ligands used in copper- and ruthenium-catalyzed asymmetric cyclopropanations.[1][2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Synthetic Communications, 35, 2665-2665 (2005)