Documenti
662682
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H1215N3Na2O8P
Peso molecolare:
370.14
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C([15N]=C([15NH2])CC2)=O)C1O
InChI
1S/C9H14N3O8P.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1,12+1;;
INTPYBRGLGSMRA-RNONBHISSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Molecular weight and formula reflect free acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3